Ácido 6-bromocaproico 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 6-bromohexanoico
OR9393-100G OR9393-25G OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA 26.1 EUR
APOSOR9393-100G APOSOR9393-25G APOSOR9393-5G
Ácido 6-bromocaproico 98+%
Ácido 6-bromocaproico
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Pto. Ebullición: 165…170 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 32…35 °C
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004422
Núm. CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,II