4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylpiperidine-1-sulphonyl chloride
OR939344-5G
APOSOR939344-5GEA 82.8 EUR
APOSOR939344-5G
4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂S
MW: 197,69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445024
Núm. CAS: 41483-70-9