Boc-D-N-Me-Phg-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-(R)-a-(methylamino)-benzeneacetic acid
OR939352-1G
APOSOR939352-1GEA 40.6 EUR
APOSOR939352-1G
Boc-D-N-Me-Phg-OH 97%
Boc-D-N-Me-Phg-OH
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366768
Núm. CAS: 30925-12-3