Allyl methyl carbonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Carbonic acid Allyl Methyl Ester, Allyl Methyl Carbonate
OR939355-100G
APOSOR939355-100GEA 162 EUR
APOSOR939355-100G
Allyl methyl carbonate 98%
Allyl methyl carbonate
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134545
Núm. CAS: 35466-83-2