Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939383-1G OR939383-25G
APOSOR939383-1GEA 21.5 EUR
APOSOR939383-1G APOSOR939383-25G
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295187
Núm. CAS: 3618-04-0