N-(Ciclopent-1-en-1-il)pirrolidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
OR939391-5G
APOSOR939391-5GEA 98.6 EUR
APOSOR939391-5G
N-(Ciclopent-1-en-1-il)pirrolidina 97%
N-(Ciclopent-1-en-1-il)pirrolidina
Formula: C₉H₁₅N
MW: 137,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003162
Núm. CAS: 7148-07-4
UN: 1993
ADR: 3,III