(Trimetilsilil)acetato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Trimethylsilyl)acetic acid methyl ester
OR939403-25G OR939403-5G
APOSOR939403-25GEA 237 EUR
APOSOR939403-25G APOSOR939403-5G
(Trimetilsilil)acetato de metilo 95%
(Trimetilsilil)acetato de metilo
Formula: C₆H₁₄O₂Si
MW: 146.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2916-76-9