cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-Tetrahydropentalene-2,5(1H,3H)-dione
OR939423-25G
APOSOR939423-25GEA 109 EUR
APOSOR939423-25G
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione 95%
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,1600 g/mol
Pto. de fusión: 83…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003771
Núm. CAS: 51716-63-3