Iodomesitylene diacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4,6-Trimethyl(diacetoxyiodo)benzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene Diacetate, 2-(Diacetoxyiodo)mesitylene
OR939426-1G OR939426-25G OR939426-5G
APOSOR939426-1GEA 0 EUR
APOSOR939426-1G APOSOR939426-25G APOSOR939426-5G
Iodomesitylene diacetate 98%
Iodomesitylene diacetate
Formula: C₁₃H₁₇IO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674196
Núm. CAS: 33035-41-5