Ácido (2,3-dimetoxifenil)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
OR939463-1G OR939463-5G
APOSOR939463-1GEA 89.9 EUR
APOSOR939463-1G APOSOR939463-5G
Ácido (2,3-dimetoxifenil)acético 95%
Ácido (2,3-dimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060351
Núm. CAS: 90-53-9