2-Cloro-3-hidroxibenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939587-10G OR939587-25G OR939587-5G
APOSOR939587-10GEA 168 EUR
APOSOR939587-10G APOSOR939587-25G APOSOR939587-5G
2-Cloro-3-hidroxibenzaldehído 95%
2-Cloro-3-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798118
Núm. CAS: 56962-10-8