N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9396-1G OR9396-250MG
APOSOR9396-1GEA 306 EUR
APOSOR9396-1G APOSOR9396-250MG
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₈BNO₄S
Pto. de fusión: 146…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08056356
Núm. CAS: 871329-80-5