1,1-Diisopropoxitrimetilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N,N-Trimetil-1,1-bis(1-metiletoxi)amina
OR939612-25G OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA 209 EUR
APOSOR939612-25G APOSOR939612-5G
1,1-Diisopropoxitrimetilamina 95%
1,1-Diisopropoxitrimetilamina
Formula: C₉H₂₁NO₂
MW: 175.27 g/mol
Pto. Ebullición: 79…80 °C
Densidad: 0.838 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008879
Núm. CAS: 18503-89-4
UN: 1993
ADR: 3 III