(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9397-1G OR9397-5G OR9397-10G
APOSOR9397-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9397-1G APOSOR9397-5G APOSOR9397-10G
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
Formula: C₇H₅BClNO₂
Pto. de fusión: 300…304 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08056360
Núm. CAS: 871332-95-5