N-Formylsaccharin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR939711-1G OR939711-25G OR939711-5G
APOSOR939711-1GEA 50.9 EUR
APOSOR939711-1G APOSOR939711-25G APOSOR939711-5G
N-Formylsaccharin
N-Formylsaccharin
Formula: C₈H₅NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23380208
Núm. CAS: 50978-45-5