2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939718-1G OR939718-250MG
APOSOR939718-1GEA 140 EUR
APOSOR939718-1G APOSOR939718-250MG
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol
Formula: C₁₁H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684175
Núm. CAS: 39507-96-5