5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939721-1G OR939721-500MG
APOSOR939721-1GEA 696 EUR
APOSOR939721-1G APOSOR939721-500MG
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formula: C₈H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00197235
Núm. CAS: 7788-14-9