Cianoacetato de butilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cyanoacetic acid butyl ester
OR939724-500G
APOSOR939724-500GEA 143 EUR
APOSOR939724-500G
Cianoacetato de butilo 95%
Cianoacetato de butilo
Formula: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001941
Núm. CAS: 5459-58-5