1-Ethyl-2-methylindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939729-10G OR939729-1G OR939729-5G
APOSOR939729-10GEA 284 EUR
APOSOR939729-10G APOSOR939729-1G APOSOR939729-5G
1-Ethyl-2-methylindole 95%
1-Ethyl-2-methylindole
Formula: C₁₁H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632168
Núm. CAS: 40876-94-6