1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-Epoxy-1-methylcyclohexane
OR939738-5G
APOSOR939738-5GEA 186 EUR
APOSOR939738-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846121
Núm. CAS: 1713-33-3