3,3,5-Trimetilciclohexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939767-100G OR939767-10G OR939767-25G
APOSOR939767-100GEA 574 EUR
APOSOR939767-100G APOSOR939767-10G APOSOR939767-25G
3,3,5-Trimetilciclohexanona 95%
3,3,5-Trimetilciclohexanona
Formula: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019466
Núm. CAS: 873-94-9