4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939781-1G OR939781-250MG
APOSOR939781-1GEA 169 EUR
APOSOR939781-1G APOSOR939781-250MG
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,2433 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00623268
Núm. CAS: 31719-76-3