7-Methoxy-2-naphthol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939782-1G OR939782-25G
APOSOR939782-1GEA 0 EUR
APOSOR939782-1G APOSOR939782-25G
7-Methoxy-2-naphthol 95%
7-Methoxy-2-naphthol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075494
Núm. CAS: 5060-82-2