Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde, 3-Formylimidazo[1,5-a]pyridine
OR939831-1G OR939831-5G
APOSOR939831-1GEA 87 EUR
APOSOR939831-1G APOSOR939831-5G
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752619
Núm. CAS: 56671-66-0