Cyclohexylmethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Acetic Acid Cyclohexylmethyl Ester
OR939832-25G
OR939832-5G
APOSOR939832-25GEA
928
EUR
APOSOR939832-25G
APOSOR939832-5G
Cyclohexylmethyl acetate 95%
Cyclohexylmethyl acetate
Formula:
C₉H₁₆O₂ MW: 156.23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
937-55-3 |