2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939864-25G OR939864-5G
APOSOR939864-25GEA 0 EUR
APOSOR939864-25G APOSOR939864-5G
2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers) 95%
2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065422
Núm. CAS: 13679-86-2