2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939891-1G OR939891-250MG OR939891-500MG
APOSOR939891-1GEA 560 EUR
APOSOR939891-1G APOSOR939891-250MG APOSOR939891-500MG
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05257015
Núm. CAS: 51467-70-0