5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9399-1G
OR9399-250MG
APOSOR9399-1GEA
140
EUR
APOSOR9399-1G
APOSOR9399-250MG
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula:
C₇H₈BrNO₃S Pto. de fusión: 151…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06808831 Núm. CAS: 23095-14-9 |