Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tetrahydrofuran-2-acetic Acid Ethyl Ester
OR939909-1G OR939909-5G
APOSOR939909-1GEA 183 EUR
APOSOR939909-1G APOSOR939909-5G
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059735
Núm. CAS: 2434-02-8