1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
OR939957-250MG OR939957-500MG
APOSOR939957-250MGEA 190 EUR
APOSOR939957-250MG APOSOR939957-500MG
1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
1-Thien-2-ylpropan-1-amine
Formula: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09040987
Núm. CAS: 6315-55-5