sec-Butyl butyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Butyric Acid sec-Butyl Ester
OR939965-10G OR939965-1G OR939965-5G
APOSOR939965-10GEA 328 EUR
APOSOR939965-10G APOSOR939965-1G APOSOR939965-5G
sec-Butyl butyrate 95%
sec-Butyl butyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 819-97-6