4-Amino-1-naftonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile
OR939997-1G
APOSOR939997-1GEA 224 EUR
APOSOR939997-1G
4-Amino-1-naftonitrilo 95%
4-Amino-1-naftonitrilo
Formula: C₁₁H₈N₂
MW: 168,1946 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004022
Núm. CAS: 58728-64-6