7-Amino-4-metilcumarina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Amino-4-metil-2-benzopirona, AMC
OR9400-1G OR9400-25G OR9400-5G
APOSOR9400-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9400-1G APOSOR9400-25G APOSOR9400-5G
7-Amino-4-metilcumarina
7-Amino-4-metilcumarina
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Pto. Ebullición: 352
Pto. de fusión: 223…226 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006868
Núm. CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8