5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9401-5G OR9401-25G
APOSOR9401-5GEA 284 EUR
APOSOR9401-5G APOSOR9401-25G
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₀BrNO₃S
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808832
Núm. CAS: 871269-17-9