5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 139 EUR
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08056377
Núm. CAS: 871269-18-0