5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9406-1G OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA 139 EUR
APOSOR9406-1G APOSOR9406-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂BrNO₃S
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06003173
Núm. CAS: 717892-29-0