Gimeracil 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Chloro-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone, 5-Chloro-2,4-pyridinediol, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyridine
OR940679-100G
APOSOR940679-100GEA 126 EUR
APOSOR940679-100G
Gimeracil 95%
Gimeracil
Formula: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458352
Núm. CAS: 103766-25-2