2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR940693-1G OR940693-5G
APOSOR940693-1GEA 63.8 EUR
APOSOR940693-1G APOSOR940693-5G
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.1200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234257
Núm. CAS: 28177-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III