6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940696-1G OR940696-5G
APOSOR940696-1GEA 59.6 EUR
APOSOR940696-1G APOSOR940696-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Formula: C₈H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00175644
Núm. CAS: 23417-29-0