Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
OR9408-1G OR9408-25G OR9408-5G
APOSOR9408-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9408-1G APOSOR9408-25G APOSOR9408-5G
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇BrO₃
MW: 231.0400 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056372
Núm. CAS: 106291-80-9