Ethylene glycol mono-tert-butyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyleneglycolmono-tert-butylether, tert-Butyl Cellosolve, 2-tert-Butoxyethanol
OR940810-100G
OR940810-1KG
OR940810-500G
APOSOR940810-100GEA
125
EUR
APOSOR940810-100G
APOSOR940810-1KG
APOSOR940810-500G
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether 95%
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether
Formula:
C₆H₁₄O₂ MW: 118.18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059004 Núm. CAS: 7580-85-0 |