1-(Clorometil)-2,5-dimetoxibenceno 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethoxybenzene

OR940864-1G OR940864-5G
APOSOR940864-1GEA 109 EUR
APOSOR940864-1G APOSOR940864-5G
1-(Clorometil)-2,5-dimetoxibenceno 95%
1-(Clorometil)-2,5-dimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092195
Núm. CAS: 3840-27-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR