Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940897-1G
OR940897-5G
APOSOR940897-1GEA
0
EUR
APOSOR940897-1G
APOSOR940897-5G
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate
Formula:
C₇H₁₃NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047757 Núm. CAS: 16507-02-1 |