Moc-Val-OH 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940937-25G OR940937-100G
APOSOR940937-25GEA 0 EUR
APOSOR940937-25G APOSOR940937-100G
Moc-Val-OH 95%
Moc-Val-OH
Formula: C₇H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12795357
Núm. CAS: 74761-42-5