Alcohol 2,4-dicloro-α-metilbencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4-Dichlorophenyl methyl carbinol, 2,4-Dichloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol
OR941026-25G
APOSOR941026-25GEA 145 EUR
APOSOR941026-25G
Alcohol 2,4-dicloro-α-metilbencilico 95%
Alcohol 2,4-dicloro-α-metilbencilico
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004511
Núm. CAS: 1475-13-4