exo-2-Aminonorbornane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,2R,4S)-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1R,2R,4S)-rel-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1alpha,4alpha)-Norbornane-2alpha-amine
OR941069-1G
APOSOR941069-1GEA 75.4 EUR
APOSOR941069-1G
exo-2-Aminonorbornane 95%
exo-2-Aminonorbornane
Formula: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078132
Núm. CAS: 7242-92-4