4-terc-Butil-o-cresol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941143-10G OR941143-1G OR941143-5G
APOSOR941143-10GEA 451 EUR
APOSOR941143-10G APOSOR941143-1G APOSOR941143-5G
4-terc-Butil-o-cresol 95%
4-terc-Butil-o-cresol
Formula: C₁₁H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020047
Núm. CAS: 98-27-1