N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9413-1G OR9413-5G
APOSOR9413-1GEA 139 EUR
APOSOR9413-1G APOSOR9413-5G
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₄BrNO₃S
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02227932
Núm. CAS: 446308-82-3