5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941323-1G OR941323-5G
APOSOR941323-1GEA 62.5 EUR
APOSOR941323-1G APOSOR941323-5G
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079771
Núm. CAS: 10242-08-7