Ácido 4-bromo-3-hidroxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9414-5G OR9414-100G OR9414-25G
APOSOR9414-5GEA 87 EUR
APOSOR9414-5G APOSOR9414-100G APOSOR9414-25G
Ácido 4-bromo-3-hidroxibenzoico 98%
Ácido 4-bromo-3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅BrO₃
Pto. de fusión: 225…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056371
Núm. CAS: 14348-38-0